Print…
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8981-1G PC8981-250MG PC8981-5G
APOSPC8981-1GEA 101 EUR
APOSPC8981-1G APOSPC8981-250MG APOSPC8981-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃F₃IN
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08234939
Número CAS: 590371-73-6