Print…
Ácido 2,3,5,6-tetraflúorbenzóico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8975-25G PC8975-5G
APOSPC8975-25GEA 36.4 EUR
APOSPC8975-25G APOSPC8975-5G
Ácido 2,3,5,6-tetraflúorbenzóico
Ácido 2,3,5,6-tetraflúorbenzóico
Fórmula: C₇H₂F₄O₂
Ponto de Fusão: 148…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002408
Número CAS: 652-18-6
EINECS: 435-890-3