Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC8968-10G PC8968-1G PC8968-5G
APOSPC8968-10GEA 95.7 EUR
APOSPC8968-10G APOSPC8968-1G APOSPC8968-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de Fusão: 185…186 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862019
Número CAS: 505084-58-2