Print…
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8967-50MG PC8967-500MG
APOSPC8967-50MGEA 94.5 EUR
APOSPC8967-50MG APOSPC8967-500MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de Fusão: 109…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235206
Número CAS: 796090-24-9