Print…
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8962-1G PC8962-250MG
APOSPC8962-1GEA 199 EUR
APOSPC8962-1G APOSPC8962-250MG
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₇F₃N₂O₃
Peso Molecular: 284.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235203
Número CAS: 914636-59-2