Print…
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethyl-4-fluorobenzoic acid
PC8961-1G PC8961-250MG PC8961-5G
APOSPC8961-1GEA 102 EUR
APOSPC8961-1G APOSPC8961-250MG APOSPC8961-5G
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de Fusão: 144…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06208279
Número CAS: 16633-50-4