Print…
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8957-1G PC8957-10G PC8957-5G
APOSPC8957-1GEA 105 EUR
APOSPC8957-1G APOSPC8957-10G APOSPC8957-5G
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Fórmula: C₉H₁₂FN
Ponto de ebulição: 40 °C/5,25mmHg
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07777176
Número CAS: 17797-10-3
UN: 3259
ADR: 8,III