Print…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8954-1G PC8954-250MG
APOSPC8954-1GEA 522 EUR
APOSPC8954-1G APOSPC8954-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Fórmula: C₇H₂Cl₂F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056286
Número CAS: 914636-56-9