Print…
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8952-1G PC8952-5G PC8952-10G
APOSPC8952-1GEA 40.6 EUR
APOSPC8952-1G APOSPC8952-5G APOSPC8952-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Ponto de Fusão: 140…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235194
Número CAS: 676500-39-3