Print…
4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8950-25G PC8950-5G
APOSPC8950-25GEA 179 EUR
APOSPC8950-25G APOSPC8950-5G
4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde 97%
4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04406687
Número CAS: 151103-08-1