Print…
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
PC8933-100G PC8933-25G
APOSPC8933-100GEA 127 EUR
APOSPC8933-100G APOSPC8933-25G
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₅BrFN
Ponto de Fusão: 52…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368653
Número CAS: 114897-91-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III