Print…
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8922-1G PC8922-250MG
APOSPC8922-1GEA 87 EUR
APOSPC8922-1G APOSPC8922-250MG
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142038
Número CAS: 132089-39-5