Print…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8920-10G PC8920-1G PC8920-5G
APOSPC8920-10GEA 98.6 EUR
APOSPC8920-10G APOSPC8920-1G APOSPC8920-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₄ClF₃N₂
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06496224
Número CAS: 178488-36-3