Print…
3,5-Difluorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
PC8911-100G PC8911-25G PC8911-5G
APOSPC8911-100GEA 98.6 EUR
APOSPC8911-100G APOSPC8911-25G APOSPC8911-5G
3,5-Difluorophenylboronic acid 98%
3,5-Difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318138
Número CAS: 156545-07-2