Print…
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluorophenyl)(isocyano)methyl 4-methylphenyl sulphone, a-Tosyl-(4-fluorobenzyl) isocyanide
PC8908-1G PC8908-10G PC8908-5G
APOSPC8908-1GEA 143 EUR
APOSPC8908-1G APOSPC8908-10G APOSPC8908-5G
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide
Fórmula: C₁₅H₁₂FNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03787932
Número CAS: 165806-95-1