Print…
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8858-1G PC8858-5G
APOSPC8858-1GEA 166 EUR
APOSPC8858-1G APOSPC8858-5G
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
Fórmula: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800751
Número CAS: 1000339-96-7