Print…
6-Fluoroveratraldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
PC8855-1G PC8855-5G
APOSPC8855-1GEA 33.5 EUR
APOSPC8855-1G APOSPC8855-5G
6-Fluoroveratraldehyde
6-Fluoroveratraldehyde
Fórmula: C₉H₉FO₃
Ponto de Fusão: 93…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061108
Número CAS: 71924-62-4