Print…
2-Fluoro-m-toluidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8849-5G PC8849-25G PC8849-100G
APOSPC8849-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8849-5G APOSPC8849-25G APOSPC8849-100G
2-Fluoro-m-toluidine
2-Fluoro-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Densidade: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410915
Número CAS: 1978-33-2