Print…
Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8848-25G PC8848-5G PC8848-100G
APOSPC8848-25GEA 70.1 EUR
APOSPC8848-25G APOSPC8848-5G APOSPC8848-100G
Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Fórmula: C₈F₈O₂
Ponto de ebulição: 122…123 °C
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134438
Número CAS: 14533-84-7
UN: 3272
ADR: 3,III