Print…
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
PC8847-5G PC8847-100G PC8847-25G
APOSPC8847-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8847-5G APOSPC8847-100G APOSPC8847-25G
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₄FNO
Peso Molecular: 149.1219 g/mol
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863558
Número CAS: 218301-22-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III