Print…
2-Bromo-3-fluoropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8846-5G PC8846-25G
APOSPC8846-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8846-5G APOSPC8846-25G
2-Bromo-3-fluoropyridine 98%
2-Bromo-3-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃BrFN
Peso Molecular: 175.99 g/mol
Densidade: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114128
Número CAS: 40273-45-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III