Print…
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8844-100G PC8844-25G PC8844-5G
APOSPC8844-100GEA 684 EUR
APOSPC8844-100G APOSPC8844-25G APOSPC8844-5G
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Fórmula: C₈H₆BrF₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038226
Número CAS: 541539-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II