Print…
2-Bromo-3,5-difluorophenol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8835-10G PC8835-1G PC8835-5G
APOSPC8835-10GEA 299 EUR
APOSPC8835-10G APOSPC8835-1G APOSPC8835-5G
2-Bromo-3,5-difluorophenol 96%
2-Bromo-3,5-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861127
Número CAS: 325486-43-9