Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC8834-1G PC8834-25G PC8834-5G
APOSPC8834-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8834-1G APOSPC8834-25G APOSPC8834-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso Molecular: 224.3700 g/mol
Ponto de Fusão: 210…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07778020
Número CAS: 1160561-31-8