Print…
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8827-1G PC8827-250MG
APOSPC8827-1GEA 109 EUR
APOSPC8827-1G APOSPC8827-250MG
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅FIN
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095303
Número CAS: 153034-78-7