3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
PC8824-1G
PC8824-5G
PC8824-10G
APOSPC8824-1GEA
21.9
EUR
APOSPC8824-1G
APOSPC8824-5G
APOSPC8824-10G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Fórmula:
C₇H₂ClF₃N₂ Ponto de ebulição: 90 °C/11mmHg Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00664066 Número CAS: 80194-70-3 |