Print…
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(Trifluoromethyl)nicotinimidamide hydrochloride, 6-(Trifluoromethyl)nicotinamidine hydrochloride
PC8819-1G PC8819-5G
APOSPC8819-1GEA 60.9 EUR
APOSPC8819-1G APOSPC8819-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₇ClF₃N₃
Peso Molecular: 225.6 g/mol
Ponto de Fusão: 191…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862652
Número CAS: 221313-11-7