Print…
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8806-25G PC8806-5G
APOSPC8806-25GEA 69.6 EUR
APOSPC8806-25G APOSPC8806-5G
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Ponto de Fusão: 165…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665763
Número CAS: 161957-56-8