Print…
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(5-Chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC8803-1G PC8803-5G PC8803-10G
APOSPC8803-1GEA 23.2 EUR
APOSPC8803-1G APOSPC8803-5G APOSPC8803-10G
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 95%
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClFO
Peso Molecular: 172.59 g/mol
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094519
Número CAS: 541508-27-4