Print…
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8801-25G PC8801-100G PC8801-500G
APOSPC8801-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8801-25G APOSPC8801-100G APOSPC8801-500G
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClFO
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094518
Número CAS: 96515-79-6