Print…
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8794-1G PC8794-250MG PC8794-5G
APOSPC8794-1GEA 79.9 EUR
APOSPC8794-1G APOSPC8794-250MG APOSPC8794-5G
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₉H₉F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044178
Número CAS: 30377-62-9