Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: alpha,alpha,alpha,5-Tetrafluoro-o-toluoyl chloride
PC8790-25G PC8790-5G PC8790-100G
APOSPC8790-25GEA 214 EUR
APOSPC8790-25G APOSPC8790-5G APOSPC8790-100G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Peso Molecular: 226.56 g/mol
Ponto de ebulição: 168…169 °C
Densidade: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083534
Número CAS: 216144-70-6
UN: 3265
ADR: 8 II