Print…
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8785-1G PC8785-5G PC8785-250MG
APOSPC8785-1GEA 132 EUR
APOSPC8785-1G APOSPC8785-5G APOSPC8785-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid
Fórmula: C₅H₂F₆O₂
Peso Molecular: 208.06 g/mol
Ponto de ebulição: 109…110 °C/120mmHg
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013574
Número CAS: 1763-28-6
EINECS: 217-180-3
UN: 3265
ADR: 8 III