Print…
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8783-1G PC8783-250MG
APOSPC8783-1GEA 72.5 EUR
APOSPC8783-1G APOSPC8783-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Fórmula: C₉H₉FN₂O
Ponto de Fusão: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03787796
Número CAS: 53159-75-4