Print…
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8779-1G PC8779-5G
APOSPC8779-1GEA 94.4 EUR
APOSPC8779-1G APOSPC8779-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Fórmula: C₉H₁₀ClFN₂O
Ponto de Fusão: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03787786
Número CAS: 13908-32-2