Print…
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4'-Chloro-3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
PC8777-10G PC8777-5G
APOSPC8777-10GEA 1690 EUR
APOSPC8777-10G APOSPC8777-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈ClFO
Ponto de Fusão: 112…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06201223
Número CAS: 842140-45-8