Print…
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
PC8770-250MG PC8770-5G
APOSPC8770-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC8770-250MG APOSPC8770-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972927
Número CAS: 129676-67-1