Print…
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8768-1G PC8768-5G
APOSPC8768-1GEA 78.3 EUR
APOSPC8768-1G APOSPC8768-5G
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₇F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368889
Número CAS: 114076-35-6