Print…
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8766-1G PC8766-25G PC8766-5G
APOSPC8766-1GEA 348 EUR
APOSPC8766-1G APOSPC8766-25G APOSPC8766-5G
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₄F₅NO₂S
Ponto de ebulição: 76…77 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221619
Número CAS: 2613-27-6
EINECS: 447-610-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III