Print…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8760-5G PC8760-1G
APOSPC8760-5GEA 109 EUR
APOSPC8760-5G APOSPC8760-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₄
Peso Molecular: 236.15 g/mol
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862055
Número CAS: 191604-88-3