Print…
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8755-1G PC8755-5G
APOSPC8755-1GEA 0 EUR
APOSPC8755-1G APOSPC8755-5G
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fórmula: C₇H₃F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200911
Número CAS: 3335-46-4