Print…
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acrylic acid
PC8754-25G PC8754-5G PC8754-100G
APOSPC8754-25GEA 60.9 EUR
APOSPC8754-25G APOSPC8754-5G APOSPC8754-100G
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₇F₃O₃
Peso Molecular: 232.16 g/mol
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066337
Número CAS: 168833-80-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III