Print…
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8753-1G PC8753-5G
APOSPC8753-1GEA 105 EUR
APOSPC8753-1G APOSPC8753-5G
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864693
Número CAS: 1000339-93-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III