Print…
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8751-25G PC8751-5G
APOSPC8751-25GEA 575 EUR
APOSPC8751-25G APOSPC8751-5G
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate
Mass Spectrometry standard
Fórmula: C₁₅H₉F₂₄O₄P
Ponto de ebulição: 130 °C/0,1mmHg
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054654
Número CAS: 355-86-2