Print…
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8742-10G PC8742-5G
APOSPC8742-10GEA 34.8 EUR
APOSPC8742-10G APOSPC8742-5G
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Ponto de Fusão: 73…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08444028
Número CAS: 392-09-6