Print…
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, 2-Bromo-1-ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
PC8735-25G PC8735-5G PC8735-1G PC8735-100G
APOSPC8735-25GEA 114 EUR
APOSPC8735-25G APOSPC8735-5G APOSPC8735-1G APOSPC8735-100G
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 98%
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Fórmula: C₇H₉BBrF₄N
Peso Molecular: 273.86 g/mol
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060046
Número CAS: 878-23-9
EINECS: 212-900-2
UN: 1759
ADR: 8 III