Print…
4-(Trifluoromethyl)styrene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Trifluoromethyl)-4-vinylbenzene
PC8732-1G PC8732-5G
APOSPC8732-1GEA 30.6 EUR
APOSPC8732-1G APOSPC8732-5G
4-(Trifluoromethyl)styrene 96%
4-(Trifluoromethyl)styrene
Fórmula: C₉H₇F₃
Ponto de ebulição: 65…66 °C/40mmHg
Densidade: 1,165 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075539
Número CAS: 402-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III