Print…
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexane-1,6-diyl diacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol Diacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexamethylene Diacrylate
PC8723-1G PC8723-5G
APOSPC8723-1GEA 30.6 EUR
APOSPC8723-1G APOSPC8723-5G
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane 95%
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane
Fórmula: C₁₂H₁₀F₈O₄
Densidade: 1,2537 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078412
Número CAS: 2264-01-9