Print…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8721-100G PC8721-25G
APOSPC8721-100GEA 458 EUR
APOSPC8721-100G APOSPC8721-25G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₉H₆F₄O₃
Ponto de Fusão: 176…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155926
Número CAS: 10009-25-3