Print…
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate
PC8718-25G PC8718-100G PC8718-250G
APOSPC8718-25GEA 24.6 EUR
APOSPC8718-25G APOSPC8718-100G APOSPC8718-250G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Fórmula: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Peso Molecular: 380.2 g/mol
Ponto de Fusão: 186 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00274639
Número CAS: 148893-10-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II